Läs mer
9-Fluoro-11beta,17alfa-dihydroxy-16alfa-metyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
9-Fluoro-11beta,17alfa-dihydroxy-16alfa-metyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Dexamethasone Acid |
| CAS | 37927-01-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Dexamethasone Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H27 F O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, (-)-Dexamethasone acid, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. G (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity G, Dexamethasone Phosphate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO5/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-18(12,2)20(14,22)16(24)10-19(15,3)21(11,27)17(25)26/h6-7,9,11,14-16,24,27H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimetyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-17-karboxylsyra |
| Visa mer |