missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione (Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate), Mikromol™
Beskrivning
9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione (Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 161740-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H31 F O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Triamcinolone Acetonide Imp. C (EP), Triamcinolone Acetonide USP Related Compound C, Triamcinolone Acetonide USP RC C, 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Imp. C (Pharmeuropa), Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate, Triamcinolone Acetonide Related Compound C, Triamcinolone Acetonide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC-namn | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?