missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate (21-Acetate Triamcinolone Acetonide), Mikromol™

Produktkod. 18043100
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18043100 25 mg
18072790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18043100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0198.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate (21-Acetate Triamcinolone Acetonide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triamcinolone Acetonide 21-Acetate
CAS 7-3-3870
Analyt- eller komponentnamn Triamcinolone Acetonide 21-Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H33 F O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (11beta,16alpha)-21-(acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. Triamcinolone acetonide 21-acetate, Triamcinolone Acetonide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C26H33FO7/c1-14(28)32-13-20(31)26-21(33-22(2,3)34-26)11-18-17-7-6-15-10-16(29)8-9-23(15,4)25(17,27)19(30)12-24(18,26)5/h8-10,17-19,21,30H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
IUPAC-namn (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Molekylvikt (g/mol) 476.53
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 476.221 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.