Läs mer
9-Formylfenantren, TRC
Produktkod. 30397229
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30397229 1 g
1 options
Produktkod. 30397229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7008851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene-9-aldehyde
CAS 4707-71-5
Molekylformel C15 H10 O
Kvantitet 1 g
Synonym Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
LEDER O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn fenantren-9-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Formel vikt 206.0732