Läs mer
9-Heptadecanone, 98%
Produktkod. 11351357
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351357 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11351357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01630.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-08-9 | C17H34O | 254.458 g/mol
9-heptadekanon används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 9-heptadekanon används som
farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Undvik överdriven värme och ljus. Förvara alltid åtskilt från oförenliga föreningar såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-08-9
Molekylformel C17H34O
Molekylvikt (g/mol) 254.458
MDL-nummer MFCD00009573
InChI-nyckel WTJKUFMLQFLJOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-heptadecanone, dioctyl ketone, pelargone, octyl ketone, di-n-octyl ketone, dioctylketone, 9-oxoheptadecane, bis-octyl ketone, di-n-octylketone, acmc-209lc2
PubChem CID 10887
IUPAC-namn heptadekan-9-one
LEDER CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Heptadecanone
Smältpunkt 51°C to 53°C
Kokpunkt 250°C to 253°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1707117
Löslighetsinformation Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 254.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.