Läs mer
9-Heptadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Heptadecanone |
| CAS | 540-08-9 |
| Molekylformel | C17H34O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17(18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | heptadecan-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.45 |
| Formel vikt | 254.261 |