Läs mer
9-Hydroxy Benzopyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Hydroxy Benzopyrene |
| CAS | 17573-21-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H12 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-9-ol, 9-Hydroxybenzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-16-8-6-14-10-15-5-4-12-2-1-3-13-7-9-17(18(14)11-16)20(15)19(12)13/h1-11,21H |
| LEDER | Oc1ccc2cc3ccc4cccc5ccc(c2c1)c3c45 |
| IUPAC-namn | benzo[a]pyren-9-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.31 |
| Visa mer |