Läs mer
9-hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (~90 %), TRC
Produktkod. 30389497
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389497 100 mg
30394140 10 mg
30392449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30389497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH956198100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123458-49-1
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
IUPAC-namn 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Formel vikt 162.0429
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.