Läs mer
9-hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (~90 %), TRC
Produktkod. 30394140
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394140 10 mg
30389497 100 mg
30392449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95619810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123458-49-1
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
IUPAC-namn 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Formel vikt 162.0429