Läs mer
9-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 1422-27-1 |
| Molekylformel | C10H20O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 9-DL-Hydroxydecanoic Acid, 9-Hydroxydecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-9(11)7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | OC(CCCCCCCC(O)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.26 |
| Formel vikt | 188.1412 |