missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Hydroxyellipticine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Hydroxyellipticine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O.ClH/c1-9-14-8-18-6-5-12(14)10(2)17-16(9)13-7-11(20)3-4-15(13)19-17;/h3-8,19-20H,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 298.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?