Läs mer
9-hydroxifluoren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10754621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10754621 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10754621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1689-64-1 | C13H10O | 182.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyfluorene
Namnnotering 97%
CAS 1689-64-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 152,0 °C till 158,0 °C
Färg Grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H10O
MDL-nummer MFCD00001135
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 691
Synonym 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
InChI-nyckel AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ol
Molekylvikt (g/mol) 182.22
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formel vikt 182.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.