Läs mer
9-hydroxyfluoren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Hydroxyfluorene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H |
| Formel vikt | 182.0732 |
| Procent renhet | >95% |