missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Hydroxynonanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-hydroxynonanal |
| CAS | 22054-15-5 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h8,11H,1-7,9H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 9-hydroxynonanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vikt | 158.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?