Learn More
9-Hydroxyrisperidon, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Product Code. 30462259
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30462259 1 ml
1 options
Product Code. 30462259 Supplier Lipomed Supplier No. LPMRSP18761LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
9-Hydroxyrisperidon, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Analyt- eller komponentnamn 9-Hydroxyrisperidone
Frakt skick Ice Pk. (-20 °C)
Molekylformel C23 H27 F N4 O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-9-hydroxy-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 426.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 426,2067 g/mol