Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 9-hydroxirisperidon, 98 %
Produktkod. 15335068 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15335068 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15335068 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 456250010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 144598-75-4 | C23H27FN4O3 | 426,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Smältpunkt 171,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C23H27FN4O3
Kvantitet 1 g
Synonym paliperidone, 9-hydroxyrisperidone, invega, 9-oh-risperidone, invega sustenna, xeplion, palliperidone, 3-2-4-6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-1-piperidinyl ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one, chembl1621, 3-2-4-6-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one
InChI-nyckel PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=O)N2CCCC(C2=N1)O)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluor-l,2-bensoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-9-hydroxi-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 426.48
PubChem CID 115237
ChEBI CHEBI:83804
Formel vikt 426.48
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Hydroxyrisperidone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.