Läs mer
9-Hydroxyrisperidon, Lipomed
Produktkod. 30463308
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30463308 100 mg
1 options
Produktkod. 30463308 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMRSP1876100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
9-Hydroxyrisperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Analyt- eller komponentnamn 9-Hydroxyrisperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O3
Synonym (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-9-hydroxy-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 426.48
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 426,2067 g/mol