Läs mer
9-Hydroxyrisperidon, Lipomed
Produktkod. 30462334
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462334 10 mg
1 options
Produktkod. 30462334 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMRSP187610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
9-Hydroxyrisperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Analyt- eller komponentnamn 9-Hydroxyrisperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O3
Synonym (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-9-hydroxy-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 426.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 426,2067 g/mol