Läs mer
9-Hydroxyrisperidon, LoGiCal
Produktkod. 30458890
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458890 10 mg
1 options
Produktkod. 30458890 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0491.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Analyt- eller komponentnamn 9-Hydroxyrisperidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 F N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (9RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-9-hydroxy-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 426.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 426,2067 g/mol