Läs mer
Sharpsafe™ 9 L Sharps-behållare
Produktkod. 17621675
Stängningsfärg:
Gult
Orange
Produktkod. 17621675
Brand: Sharpsafe™ 51172410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • Våra 9 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • 9 L Nominell kapacitet
    • Skyddad åtkomstinsats för ökad säkerhet
    • Skyddad åtkomst gjord av 100 % återvunnet material
    • Särskilt lämpad för områden med hög volym.
    • Designad för öppna områden som A E-&avdelningar.
    • Halvgenomskinligt lock– innehållet är synligt när det är fullt.
    • In-mold etikett– erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Horisontell fyllningsområde
    • Tillfällig& Slutlig stängningsfunktion
    • Enkel montering med 4 klick
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3291
Stängningsfärg Orange
Färg Grå
Mått (L x B x H) 385 x 585 x 530 mm
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container