Läs mer
Sharpsafe™ 9 L Sharps-behållare med skyddad åtkomst
Beskrivning
- Protected Access 9L är designad för användning i &allmänt tillgängliga områden som A E och polikliniska patienter, och möjliggör enkel kassering av vassa föremål men ger extra säkerhet för både användaren och allmänheten.
- Protected Access-serien avråder också från användningen av vassa föremålsbehållare för icke vasst avfall, vilket undviker onödiga kostnader för avfallshantering.
- 9 L Sharps-behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
- Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativ polypropen som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
- Funktioner och fördelar
- 9 L Nominell kapacitet
- Skyddad åtkomstinsats för ökad säkerhet
- Skyddad åtkomst gjord av 100 % återvunnet material
- Särskilt lämpad för områden med hög volym
- Designad för öppna områden som A E-&avdelningar
- Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt
- In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort
- Horisontell fyllningsområde
- Funktion för tillfällig och slutlig stängning
- Enkel montering med 4 klick
- Överensstämmer med de standarder som anges nedan
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Certifikat och efterlevnad | Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302 |
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Grå |
| Mått (L x B x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Kvantitet | 20/Cs. |
| Inkluderar | Protected Access Insert |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av kliniska vassar |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Sharps Container |