Läs mer
9-Mesityl-10-metylacridinium Tetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30471067
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30471067 1 g
1 options
Produktkod. 30471067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2586201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate
CAS 1442433-71-7
Molekylformel C23H22BF4N
Kvantitet 1 g
Synonym 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1)
InChI formel InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
LEDER C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-]
IUPAC-namn 10-metyl-9-(2,4,6-trimetylfenyl)aridin-10-ium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 399.23
Formel vikt 399.1781