missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Mesityl-10-phenylacridinium Tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Mesityl-10-phenylacridinium Tetrafluoroborate |
| CAS | 1621019-96-2 |
| Molekylformel | C28H24N . (BF4) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1 |
| LEDER | [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=CC=CC3C(=C4C=CC=CC42)C=5C(=CC(=CC5C)C)C |
| IUPAC-namn | 9-mesityl-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.31 |
| Formel vikt | 461.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?