missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Mikromol™
Beskrivning
9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| CAS | 125656-83-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H13 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Omeprazole Imp. G (EP), Omeprazole USP Related Compound F and G Mixture, Omeprazole USP RC F and G Mixture, 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Omeprazole Related Compound G, Esomeprazole Sodium Impurity G, Omeprazole Impurity G, Esomeprazole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O2S/c1-8-7-18-13(9(2)14(8)20)15(22)19-12-6-10(21-3)4-5-11(12)17-16(18)19/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc2nc3N4C=C(C)C(=O)C(=C4C(=S)n3c2c1)C |
| IUPAC-namn | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?