Läs mer
9-Methoxymethyl Guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methoxymethyl Guanine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O2/c1-14-3-12-2-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h2H,3H2,1H3,(H3,8,10,11,13) |
| Formel vikt | 195.0756 |