missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™

Produktkod. 18022120
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18022120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18022120 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0252.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 27387-31-1
Analyt- eller komponentnamn 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP), Ondansetron Imp. C (EP), Ondansetron USP Related Compound C, Ondansetron USP RC C, 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, GR 36948X, USP Ondanestron Related Compound C, Ph Eur Ondansetron Impurity C, methyl carbazolone (GR 36948X), Ondansetron Related Compound C, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity C, Ondansetron Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3
LEDER Cn1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13
IUPAC-namn 9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 199.0997 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.