Läs mer
9-metyl-9H-karbazol-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 89374-79-8 |
| Molekylformel | C14 H11 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c1-15-12-5-3-2-4-10(12)11-8-9(14(16)17)6-7-13(11)15/h2-8H,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | Cn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 9-metylkarbazol-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.243 |
| Formel vikt | 225.079 |