Läs mer
9-metyl-9H-karbazol-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30469707
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30469707 500 mg
1 options
Produktkod. 30469707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM321058500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid
CAS 89374-79-8
Molekylformel C14 H11 N O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c1-15-12-5-3-2-4-10(12)11-8-9(14(16)17)6-7-13(11)15/h2-8H,1H3,(H,16,17)
LEDER Cn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O
IUPAC-namn 9-metylkarbazol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 225.243
Formel vikt 225.079