missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Methyl Adenine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methyl-d3-adenine |
| CAS | 130859-46-0 |
| Molekylformel | C6 2H3 H4 N5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-Methyl Adenine D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC-namn | 9-(trideuteriomethyl)purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.17 |
| Formel vikt | 152.089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?