Läs mer
9-metylbiotin (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30481422
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481422 1 mg
30481244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2940751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 415725-35-8
Molekylformel C11 H18 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 258.34
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-α-methyl-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 2-Methyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid, Biotin Imp. D (EP)
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2-metylpentansyra
LEDER CC(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methyl Biotin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-6(10(14)15)3-2-4-8-9-7(5-17-8)12-11(16)13-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6?,7-,8-,9-/m0/s1
Formel vikt 258.1038