Läs mer
9-metytakridin, Mikromol™
Produktkod. 30052388
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052388 25 mg
17913446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052388 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9-metytakridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methylacridine
CAS 611-64-3
Analyt- eller komponentnamn 9-Methylacridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. B (EP), 9-Methylacridine, Carbamazepine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
LEDER Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC-namn 9-metytakridin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 193,0891 g/mol