Läs mer
9-metylakridin, TRC
Produktkod. 30132630
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132630 10 g
30009290 100 mg
30008524 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28505010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-64-3
Molekylformel C14 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym 9-Methylacridine, Carbamazepine Imp. B (EP)
IUPAC-namn 9-metytakridin
LEDER Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methylacridine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Formel vikt 193.0891