Läs mer
9-Methylanthracene-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylanthracene-d12 |
| CAS | 6406-97-9 |
| Molekylformel | C15 D12 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterio-10-(trideuteriomethyl)anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.33 |
| Formel vikt | 204.169 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |