missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Methylanthracene-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylanthracene-d12 |
| CAS | 6406-97-9 |
| Molekylformel | C15 D12 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9, 10-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 10-(Methyl-d3)anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9 (ACI), Anthracene-d9, 9-(methyl-d3)- (7CI, 8CI), 9-Methylanthracene-d12, 9-Methylanthracene-D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterio-10-(trideuteriomethyl)anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.33 |
| Formel vikt | 204.169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?