Läs mer
9-Methylanthracene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 76°C to 79°C |
| Densitet | 1.06 g/cm3 |
| Kokpunkt | 196°C to 197°C/16 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00001261 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 9-Methylanthracene, 9-Methylanthracene |