Läs mer
9-Methylazathioprine, Mikromol
Beskrivning
9-Methylazathioprine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylazathioprine |
| CAS | 304441-06-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-Methylazathioprine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H9 N7 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, NSC 280598, 9-Methylazathioprine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-6-7(15)11-3-12-9(6)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cn1cnc(c1Sc2ncnc3c2ncn3C)[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |