Läs mer
9-Methylbenzo[g]chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylbenzo[g]chrysene |
| CAS | 13322-53-7 |
| Molekylformel | C23H16 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16/c1-15-10-11-16-12-13-21-19-8-3-2-6-17(19)18-7-4-5-9-20(18)23(21)22(16)14-15/h2-14H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc2ccccc2c3c4ccccc4c5ccccc5c13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.37 |