missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Methyldecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methyldecanol |
| CAS | 55505-28-7 |
| Molekylformel | C11 H24 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 9-Methyl-1-decanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-11(2)9-7-5-3-4-6-8-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | 9-methyldecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.31 |
| Formel vikt | 172.1827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?