Läs mer
9-Methylidenefluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylidenefluorene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H2 |
| Formel vikt | 178.0783 |
| Procent renhet | >95% |