missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Methylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylphenanthrene |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-10-12-6-2-3-8-14(12)15-9-5-4-7-13(11)15/h2-10H,1H3 |
| Formel vikt | 192.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?