Läs mer
9-Methylstreptimidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methylstreptimidone |
| CAS | 51867-94-8 |
| Molekylformel | C17H25NO4 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Synonym | 4-[(2R,5S,6E,8Z)-2-Hydroxy-5,7-dimethyl-4-oxo-6,8-decadien-1-yl]-2,6-piperidinedione, 9-Methylstreptimidone, Antibiotic TS 885, NSC 248958 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4/c1-4-5-11(2)6-12(3)15(20)10-14(19)7-13-8-16(21)18-17(22)9-13/h4-6,12-14,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,21,22)/b5-4-,11-6+/t12-,14+/m0/s1 |
| LEDER | C/C=C\C(C)=C\[C@H](C)C(C[C@H](O)CC1CC(NC(C1)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 4-((2R,5S,6E,8Z)-2-hydroxy-5,7-dimethyl-4-oxodeca-6,8-dien-1-yl)piperidine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.38 |
| Formel vikt | 307.18 |