Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Flaska Skruvgänglock och Septa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13296409
Change view
Färg:
Blått, Rött, Klart
Blått
Blått, Elfenben, Rött
Blått, Guld
Blått, Guld, Vitt, Rött
Blått, Klart
Blått, Rött, Beige
Blått, Rött, Klart
Blått, Rött, Vitt
Blått, Vitt
Grön, Blått, Vitt
Grön, Elfenben, Rött
Grön, Rött, Vitt
Grön, Vitt, Rött
Gult, Blått, Vitt
Gult, Elfenben, Rött
Gult, Rött, Vitt
Klart, Vitt, Rött
Rosa, Blått, Vitt
Rosa, Elfenben, Rött
Rosa, Rött, Vitt
Rött, Blått, Vitt
Rött, Elfenben
Rött, Vitt
Svart, Blått, Vitt
Svart, Elfenben, Rött, Svart, Elfenben, Rött
Svart, Rött, Vitt
Svart, Rött, Vitt, Svart, Rött, Vitt
Vitt, Blått
Septum:
Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning
Blå silikon/PTFE
Elfenbens-PTFE/Röd gummi, för-slitsad
Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Klar PTFE/Blå silikon
Mjuk septum, PTFE/blå silikon
Mjuk septum, PTFE/blå silikon, förslitsning
Mjuk septum, blå silikon/PTFE
Mjuk septum, blå silikon/PTFE, förspalt
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Rött naturgummi/Klar PTFE
Rött naturgummi/beige PTFE
Rött naturgummi/klar PTFE, förslits
Vit silikon/röd PTFE
Material:
HDPE
Polypropen
Polypropen, Stål
Produkttyp:
Skruvlock
Öppen skruvlock
Öppen skruvlock (magnetisk)
Öppen topplock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
47 product options available for selection
Product selection table with 47 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Material Produkttyp Förpackningsstorlek
13296409 Blått, Rött, Klart Rött naturgummi/klar PTFE, förslits Polypropen Skruvlock Paket med 500
11543860 Blått, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen topplock Paket med 1000
11553860 Blått, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Skruvlock Paket med 1000
10296653 Blått, Klart Klar PTFE/Blå silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13191753 Rosa, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13101763 Rosa, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13111763 Rosa, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13121763 Rosa, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13266409 Blått Mjuk septum, PTFE/blå silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13276409 Blått Mjuk septum, PTFE/blå silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13296389 Blått, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13486129 Blått, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13226399 Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13236409 Blått, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Skruvlock Paket med 100
15206613 Blått, Guld, Vitt, Rött Vit silikon/röd PTFE Polypropen, Stål Öppen skruvlock (magnetisk) Paket med 100
15216613 Blått, Guld Mjuk septum, blå silikon/PTFE Polypropen, Stål Öppen skruvlock (magnetisk) Paket med 100
15226613 Blått, Guld Mjuk septum, blå silikon/PTFE, förspalt Polypropen, Stål Öppen skruvlock (magnetisk) Paket med 100
10549732 Vitt, Blått Blå silikon/PTFE HDPE Skruvlock Paket med 500
13286409 Blått, Rött, Klart Rött naturgummi/Klar PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
13216419 Blått Blå silikon/PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
13236419 Blått, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
15246603 Grön, Vitt, Rött Vit silikon/röd PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
15256603 Klart, Vitt, Rött Vit silikon/röd PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
13226429 Blått, Rött, Beige Rött naturgummi/beige PTFE Polypropen Skruvlock Paket med 500
15216573 Blått Mjuk septum, PTFE/blå silikon Polypropen Öppen skruvlock (magnetisk) Paket med 100
15226573 Blått Mjuk septum, PTFE/blå silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock (magnetisk) Paket med 100
15216553 Svart, Elfenben, Rött, Svart, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15226553 Grön, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15256553 Rosa, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen topplock Paket med 100
15236553 Rött, Elfenben Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15246553 Gult, Elfenben, Rött Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15266553 Svart, Rött, Vitt, Svart, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15276553 Grön, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15286553 Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15296553 Gult, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15216563 Svart, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15226563 Grön, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15236563 Rosa, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen topplock Paket med 100
15181889 Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15171889 Gult, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15246563 Svart, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15256563 Grön, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15286563 Rosa, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen topplock Paket med 100
15266563 Rött, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15276563 Gult, Blått, Vitt Blå PTFE/Vit silikon, förslitsning Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15206573 Blått, Elfenben, Rött Elfenbens-PTFE/Röd gummi, för-slitsad Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15296563 Grön, Elfenben, Rött Elfenbens-PTFE/Röd gummi, för-slitsad Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 47 options available.
47 options
Produktkod. 13296409 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9SCK(B)8RT1X
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Förhindra att septan trycker igenom och för mycket och för lite åtstramning. Med AVCS inbyggda 9 mm skruvlock får du alltid en optimal och jämn tätning.
Förhindra att septan trycker igenom och för mycket och för lite åtstramning. Med Advanced Vial Closure System (AVCS) teknik inbäddad i 9 mm Thermo Scientific™ Autosampler Vial Screw Caps och Septa får du en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt-på-och lätt-av-bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kapslar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
De nya National 9 Target DP mm-kapslingarna är utformade för att hjälpa kromatografer att uppnå mer tillförlitlig och effektiv provanalys. C5000-seriens slut är utformad för nästan alla kromatografiautosamplers anpassade för 12 x 32 cm provrörsbrickor, och eliminerar effektivt septa-push-through och ökar produktiviteten och flexibiliteten avsevärt i laboratoriet. I kärnan av National Target DP 9 mm C5000-serien av kapslingar finns teknologin Advanced Vial Closure System. Enkelt uttryckt AVCS låter det din avslutning fungera som aldrig förr. C5000-seriens slutkapslar är fullt kompatibla med alla C4000-seriens Target DP 9 mm-flaskor.
Egenskaper hos Target DP 9 mm flaskstängningar:
  • Septa-genomskjutningen är nästan helt borta tack vare förbättrad inre geometri
  • Ökad tätningsförmåga
  • AVCS ger friheten att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina användningsområden
  • Kostnadseffektivt alternativ till nuvarande alternativ för att lösa push-through (bundna septa)
  • Optimerad ergonomi, fin textur och jämnt fördelade resår för bättre hantering även med dåligt sittande handskar
  • Grova kanter har eliminerats, vilket gör det enklare och bekvämare att använda samtidigt som autosamplerns funktion förbättras
National C5000-serien Target DP 9 mm bred öppning 9 mm Stängning
  • En vidöppen flaska förtjänar en bred öppning. Genom att använda AVCS teknik ökar C5000-seriens breda öppningsstängning den tillgängliga injektionsyta med över 7 %, vilket ger större yta för injektionsnålpenetration.
National C5000-seriens Target DP 9 mm integrerade membranförslutning
  • Utöver AVCS teknik erbjuder C5000-seriens slut en miljö för hantering av prover utan halogen och gummi för HPLC-applikationer eller där silikoner och gummiseptor inte är lämpliga.
National C5000-seriens Target DP 9 mm solida slut
  • AVCS Teknologin ger maximalt skydd för prover under långtidslagring. Det skyddande toppen förhindrar oavsiktlig punktion av nässkiljeväggen och därmed provförlust. Kan lagras ner till -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 9mm Open Top Kort skruv AVCS Keps, 6 mm hål
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Blått, Rött, Klart
Material Polypropen
Septum Rött naturgummi/klar PTFE, förslits
Kvantitet 500 Pk.
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Produkttyp Skruvlock