Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad glasflaska med integrerad mikroinsats, bred öppning
Produktkod. 11575894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Förpackningsstorlek
11575894 Klart Ja Paket med 100
15592310 Bärnsten Nej Paket med 100
12951011 Klart Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11575894
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Top Bonded
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0.34 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Stil Konisk
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm