Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad glasflaska, bred öppning
Produktkod. 10162512 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Graderad Förpackningsstorlek
10162512 Nej Nej -
11575884 Ja Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162512
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Nej
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm