Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad plastflaska, bred öppning, konkav botten
Produktkod. 11727597 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11727597 Genomskinlig Paket med 1000
11814940 Bärnsten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11727597
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • Universellt kompatibel på nästan alla autosamplers, vilket gör det möjligt att rationalisera andra 1,5 ml flaskor, som till exempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 och 10-425.
  • Flaskor med integrerad Micro-Insert finns i bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 1.85 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp Polyetenpåse
Stil Något konkav
Volym (metrisk) Rest <110μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm