Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad plastflaska, bred öppning, konkav botten
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Förpackningstyp | Polyetenpåse |
| Stil | Något konkav |
| Volym (metrisk) Rest | <110μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.5 mL |
| Visa mer |