Specifikationer
| Beskrivning | SureStop |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Graderad | Nej |
| Hals stil | Kort tråd |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <120μ L |
| Visa mer |