Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gänga TPX Flaska med integrerad glasmikro-insats, silaniserad
Produktkod. 11535924 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11535924 Bärnsten Paket med 100
11595914 Klart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11535924
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare
  • Universellt kompatibel på nästan alla autosamplers, vilket gör det möjligt att rationalisera andra 1,5 ml flaskor, som till exempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 och 10-425.
  • Flaskor med integrerad Micro-Insert finns i bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TopSert
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material TPX
Volym (metrisk) 0.36 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Stil Konisk integrerad insats
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 4 mL autosamplerflaska med märkningsfläck