Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gänga TPX Flaska med integrerad glasmikro-insats, silaniserad
Produktkod. 11595914 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11595914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare
  • Universellt kompatibel på nästan alla autosamplers, vilket gör det möjligt att rationalisera andra 1,5 ml flaskor, som till exempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 och 10-425.
  • Flaskor med integrerad Micro-Insert finns i bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TopSert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material TPX
Volym (metrisk) 0.36 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Stil Konisk integrerad insats
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 1:a hydrolytiska klassen
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej