Läs mer
9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 221.1204 |